Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison TLL
Code produit 10631353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Pression max.:
1 000 psi
500 psi
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Type de connexion unitSize
10631353 50 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10277820 500 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
10440791 50 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10267820 100 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10631543 100 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10436522 250 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10262793 250 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10631353 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.92€
    107.64€ / 1 pièces
    Économisez 22.28€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE avec un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les dilueurs/distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles.
Styles de broderie au point de croix (Styles de points 4 et AS (disponibles sur demande)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 34-10
  • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° Une pointe d'aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Calibres disponibles : 34-10. Angles d'aiguille spéciaux tels que 0° jusqu'à 60 ans° disponible sur demande.
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
  • Style de point AS - Pointe d'aiguille conique spéciale utilisée sur les seringues d'échantillonneur automatique ; la pointe d'aiguille non carottante est recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Type de connexion Luer Lock avec fentes