Learn More
Hamilton™ Corps de seringues de rechange Gastight™ série 1800
Code produit 15573963
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue RN 1810
Volume (métrique):
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Volume (métrique) Conditionnement
15573963 Seringue RN 1810 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15573963 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 32190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25€
    79.96€ / 1 pièces
    Économisez 11.29€
    12% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les corps varient en volume de 10 μl à 250 μl avec des embouts d’aiguille amovible (RN) et d’aiguille fixe (N).
Specifications
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Liquides et gaz
Type de produit Cylindre de seringue de rechange
Volume (métrique) 100 μl
À utiliser avec (équipement) Seringue RN 1810