Learn More
Hamilton™ Seringues numériques séries 700 et 1700 Gastight™ et Microliter™ : Terminaison N
Code produit 10686411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Modèle:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de pointe d’aiguille Modèle Type de connexion unitSize
10686411 100 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1710 Amovible 1 pièce
11538024 10 μl Arrondi 1701 Soudé 1 pièce
11568044 25 μl Arrondi 1702 Soudé 1 pièce
11558024 25 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1702 Soudé 1 pièce
10327252 10 μl Arrondi 701 Soudé -
10008980 25 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 702 Amovible 1 pièce
10777611 25 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 702 Soudé 1 pièce
10604711 50 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 705 Soudé 1 pièce
10460813 50 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 705 Amovible -
10222671 50 μl Arrondi 705 Soudé 1 pièce
10644881 100 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 710 Soudé 1 pièce
10232671 100 μl Arrondi 710 Soudé 1 pièce
11598024 250 μl Arrondi 725 Soudé 1 pièce
11568034 50 μl Arrondi 1705 Soudé 1 pièce
11538054 100 μl Arrondi 1710 Soudé 1 pièce
10772382 50 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1705 Amovible 1 pièce
10782382 250 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1725 Amovible 1 pièce
11588034 5 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 75 Soudé 1 pièce
11578024 250 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 725 Soudé 1 pièce
11538034 50 μl Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1705 Soudé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10686411 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur DS81030
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent d’obtenir facilement une précision allant jusqu’à 0,5 % tout en distribuant des volumes de 500 μl à 50 nl
La seringue élimine les erreurs de parallaxe en fournissant un affichage numérique sur son écran LCD intégré. La butée réglable du piston garantit le positionnement reproductible de celui-ci.
Lecture facile
Lisez directement le volume de la seringue sur l’écran à cristaux liquides. L’affichage numérique élimine les erreurs de lecture du volume de la seringue et garantit la même lecture de celui-ci par toutes les personnes du laboratoire.
Idéales pour l’étalonnage des instruments
Chaque seringue numérique est un dispositif étalonné traçable selon les méthodes NIST. Utilisez-les pour étalonner vos instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), préparer des étalons et des échantillons de pointes. Elles permettent de mieux se conformer aux exigences des normes EPA, CLIA, ISO et FDA (BPL, BPF).
Plus d’exactitude et de précision
La précision des seringues numériques séries 700 et 1700 MICROLITER™ et GASTIGHT™ est certifiée à au moins ± 0,5 %. Une amélioration de la précision est facilement atteinte grâce à la butée réglable intégrée au piston. La butée réglable du piston (0-100 % du volume de la seringue) s’enclenche en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la seringue numérique.
Spécification
Précision ± 0,5%
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Étalonnage des instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC), préparation des étalons et des échantillons de pointes, élimination des erreurs de parallaxe grâce à l’affichage numérique de l’écran LCD intégré, utilisation dans le cadre du pipetage et d’inject
Comprend Butée réglable intégrée au piston, molette pour réglage fin, certificat d’étalonnage traçable selon les méthodes NIST, batteries au lithium de 3 V, boîte de stockage et instructions
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue numérique Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1710
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 100 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible