Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : Terminaison LT
Code produit 10528131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diamètre (impériale) interne:
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diamètre (métrique) externe:
6,6 mm
7,75 mm
Pression max.:
1 000 psi
2 000 psi
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (impériale) interne Diamètre (métrique) externe Pression max. unitSize
10528131 10 μl 0,019 in 6,6 mm 2 000 psi 1 pièce
10237861 25 μl 0,029 in 7,75 mm 2 000 psi 1 pièce
10798151 250 μl 0,091 in 7,75 mm 1 000 psi 1 pièce
10570042 500 μl 0,135 in 7,75 mm 1 000 psi 1 pièce
10485631 50 μl 0,041 in 7,75 mm 2 000 psi 1 pièce
10682601 100 μl 0,061 in 7,75 mm 2 000 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10528131 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La seringue de la série 700 est la seringue Hamilton originale, ajustée à la main. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 500 μL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Diamètre (impériale) interne 0,019 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,485 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 701
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de connexion Luer