Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Code produit 10791232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Numéro de pointe d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
10791232 1 μl 25 G 3 Arrondi 1 pièce
10557361 0,5 μl 25 G 3 Arrondi 1 pièce
10220812 0,5 μl 25 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10008460 1 μl 22s G 3 Arrondi 1 pièce
10399322 1 μl 22 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10323761 2 μl 25 G 3 Arrondi 1 pièce
10282011 2 μl 23 G 3 Arrondi 1 pièce
10221921 5 μl 24 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10401255 2 μl 23 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10405952 2 μl 25 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10332742 5 μl 24 G 3 Arrondi 1 pièce
10028420 1 μl 25 G 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10791232 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80100
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,05 μL jusqu'à 5 μL. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
  • Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
  • Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
  • Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,145 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 0,14 mm
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,515 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Type de produit Seringue à usage général
Pression max. 6 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Numéro de pointe d’aiguille 3
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 70 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes d’injection HPLC
Type de connexion Connecteur moleté, amovible