Learn More
Hamilton™ Corps de seringues de rechange Microliter™ de série 800
Code produit 11572365
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue 801 N
Seringue RN 801
Seringue RN 802
Seringue RN 810
Seringue RN 8805
Seringue RN 8810
Seringue RN 8825
Comprend:
Avec aiguille (22s/51/2)
Avec aiguille (26s/51/2)
Sans aiguille
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Volume (métrique) Conditionnement
11572365 Seringue RN 801 Avec aiguille (26s/51/2) 10 μl 1 pièce
11572305 Seringue RN 802 Sans aiguille 25 μl 1 pièce
11552365 Seringue RN 8805 Sans aiguille 50 μl 1 pièce
11562365 Seringue RN 8810 Sans aiguille 100 μl 1 pièce
10338503 Seringue RN 8825 Sans aiguille 250 μl 1 pièce
11582305 Seringue RN 801 Sans aiguille 10 μl 1 pièce
10759311 Seringue RN 802 Avec aiguille (22s/51/2) 25 μl 1 pièce
10336932 Seringue RN 810 Avec aiguille (22s/51/2) 100 μl 1 pièce
10007561 Seringue 801 N Avec aiguille (26s/51/2) 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11572365 Supplier Hamilton™ Supplier No. 32165
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Corps disponibles avec ou sans aiguille. Choisir l’embout de l’aiguille amovible (RN) ou de l’aiguille fixe (N). (Voir les spécifications exactes ci-dessous.)
Specifications
À utiliser avec (application) Liquides
Comprend Avec aiguille (26s/51/2)
Type de produit Ensemble cylindre / piston avec aiguille
Volume (métrique) 10 μl
À utiliser avec (équipement) Seringue RN 801