Learn More
Hamilton™ Vannes manuelles chimiquement inertes
Code produit 10337272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Vanne manuelle 1-1
Vanne manuelle 3-2
Vanne manuelle 3-3
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10337272 Vanne manuelle 3-3 1 pièce
11562425 Vanne manuelle 1-1 1 pièce
10217362 Vanne manuelle 3-2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337272 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86727
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.14€
    165.42€ / 1 pièces
    Économisez 32.72€
    16% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les vannes sont dotées d’un circuit de fluide contenant du PTFE et du CTFE
Les orifices de la vannes ont des filetages de 1/4-28 et sont disponibles en plusieurs circuits de flux
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les applications à basse pression, d’un débit marche / arrêt de base à un système de distribution à quatre voies
Matériau CTFE, PTFE
Type Vanne manuelle 3-3