Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique GC PAL, CTC et LEAP : Gastight
Code produit 10523859
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
Calibre d’aiguille:
23s G
23 G
26s G
26 G
Diamètre (métrique) interne:
0,460 mm
0,729 mm
1,46 mm
2,30 mm
3,26 mm
4,61 mm
7,29 mm
10,3 mm
Modèle:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 SN
1702 FN
1702 SN
1710 FN
1710 SN
1725 FN
1725 SN
1750 FN
1750 SN
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) interne Modèle unitSize
10523859 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 SN 1 pièce
10267132 1 ml 23 G 4,61 mm 1001 LTN 1 pièce
11582235 25 μl 26s G 0,729 mm 1702 FN 1 pièce
10270175 250 μl 26 G 2,30 mm 1725 FN 1 pièce
11582255 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 FN 1 pièce
10570823 100 μl 26s G 1,46 mm 1710 FN 1 pièce
10224902 10 μl 23s G 0,460 mm 1701 SN 1 pièce
11592325 25 μl 26s G 0,729 mm 1702 SN 1 pièce
10244633 100 μl 23 G 1,46 mm 1710 SN -
11522425 250 μl 26 G 2,30 mm 1725 SN 1 pièce
11570112 5 ml 23 G 10,3 mm 1005 LTN 1 pièce
11530062 1 ml 26 G 4,61 mm 1001 LTN 1 pièce
11520102 2,5 ml 26 G 7,29 mm 1002 LTN 1 pièce
11570142 5 ml 26 G 10,3 mm 1005 LTN 1 pièce
10261332 2,5 ml 23 G 7,29 mm 1002 LTN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10523859 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 203225
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour être utilisées avec les systèmes PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt étendu et autres échantillonneurs automatiques
Une gamme de seringues pour échantillonneur automatique CTC standard et personnalisées, fabriquées pour atteindre le plus haut niveau de précision possible. Ces seringues C-Line sont également dotées d’un nouveau système d’étanchéité basé sur un nouveau ressort métallique pour une meilleure étanchéité, d’excellentes performances sur une large plage de températures et des gradients de température, une durée de vie accrue par rapport aux seringues Headspace traditionnelles et une précision et une reproductibilité accrues de l’analyse GC de l’espace de tête. Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter série 700 et 7000, soit des seringues Gastight séries 1700 et 1000. Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
  • Fabriquées en PTFE / polymère pour une meilleure stabilité de la température
  • Dotées d’une bride pour une installation facile
  • Piston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston
  • Conception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul
Terminaisons de seringues C-Line
  • L’aiguille fixe (FN) offre une fixation directe de l’aiguille au corps et élimine le contact entre le solvant d’échantillon et l’adhésif réduisant le transfert
  • L’aiguille fixe spéciale (SN) présente les mêmes caractéristiques qu’une seringue à aiguille fixe standard, mais elle est fournie avec une longueur spéciale
  • Connecteur moleté (KH) avec un ensemble de piston / aiguille amovible : le connecteur moleté est utilisé exclusivement sur les seringues de série 7000
Terminaisons de seringues Headspace
  • Aiguille fixe avec embout Luer (LTN) pour seringues de volume moyen
  • Les aiguilles sont fixées dans le corps de seringue en verre à un point correspondant à la marque de graduation zéro, donc le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille
  • Non autoclavable
  • Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum
  • Type de pointe 5 : Aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage
  • Type de pointe AS : Type de pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique. La pointe d’aiguille anti-carottage est recommandée pour la pénétration de septa
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) interne 0,128 in
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 3,26 mm
Diamètre (métrique) externe 7,9 mm
Longueur (impériale) Produits personnalisés
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) Produits personnalisés
Type de produit Seringue Gastight
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 1750 SN
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 500 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt étendu et autres systèmes d’échantillonneurs automatiques
Type de connexion Soudé