Learn More
Hamilton™ Seringues S-Line pour échantillonneur automatique CTC PALtrade;
Code produit 15362104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Modèle:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Modèle unitSize
15362104 5 μl 26s G 75 N 1 pièce
15511846 10 μl 26s G 701 N 1 pièce
15300617 25 μl 22s G 1702 N 1 pièce
15343035 50 μl 22 G 1705 N 1 pièce
15362985 250 μl 22 G 1725 N 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15362104 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6743601
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne dans les injections GC et HPLC
pLa seringue S-Line économique est fabriquée à la main à partir des matériaux de la plus haute qualité pour dépasser vos attentes pour la plupart des applications chromatographiques standard. La version Gastighttrade; de la seringue S-Line est un choix idéal pour les injections d’échantillons GC. Elle intègre une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite. Avec l’ajustement serré dans le corps en verre, la pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon, ce qui minimise le transfert des échantillons. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec des échantillons hétérogènes, car elle réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston./ppulliLe choix économique pour les applications d’échantillonneur automatique CTC PAL /liliBénéficiez d’une excellente performance pour une utilisation quotidienne pour des injections GC à une valeur exceptionnelle/liliPointe de piston en PTFE usiné de précision qui crée un joint sans fuite/liliL’ajustement serré dans le corps en verre minimise le transfert des échantillons/li/ul/p
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,48 mm
À utiliser avec (application) Injections d’échantillonneur automatique GC
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue S-Line
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 75 N
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille AS
Type de connexion Soudé