Learn More
Hamilton™ Tubulure de remplissage
Code produit 10389691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
12 G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
10389691 12 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389691 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.35€
    39.32€ / 1 pièces
    Économisez 3.03€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Spécification
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille 12 G
Longueur (impériale) 25,59 in
Longueur (métrique) 65 cm
Type de produit Tubulure de remplissage
Volume (métrique) 2042 μl
À utiliser avec (équipement) Vannes ML500 avec filetage M6, utilisées avec des volumes supérieurs à des seringues de 1 ml