Learn More
Hamilton™ Septa GC
Code produit 11598883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,25 in
0,39 in
0,43 in
0,5 in
Matériau:
Caoutchouc de silicone
Caoutchouc de silicone / PTFE
Température (impériale) max.:
392°F
413,6°F
Épaisseur (impériale):
0,125 in
0,15 in
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Matériau Température (impériale) max. Épaisseur (impériale) Conditionnement
11598883 0,25 in Caoutchouc de silicone 392°F 0,15 in 12 pièces
10231631 0,39 in Caoutchouc de silicone / PTFE 413,6°F 0,125 in 12 pièces
10519281 0,43 in Caoutchouc de silicone / PTFE 413,6°F 0,125 in 12 pièces
10624681 0,5 in Caoutchouc de silicone 392°F 0,15 in 12 pièces
10644111 0,39 in Caoutchouc de silicone 392°F 0,15 in 12 pièces
10048594 0,43 in Caoutchouc de silicone 392°F 0,15 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11598883 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 76001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    20.13€ / 12 pièces
    Économisez 2.17€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Septa à trois couches pour des températures de fonctionnement jusqu’à 200°C
  • Septa en caoutchouc de silicone préconditionné, 3,81 mm (0,15 in) épais
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille de calibre 26s
  • Température de fonctionnement maximale : 200 °C
  • 12 par paquet
Septa haute température pour des températures de fonctionnement jusqu'à 212°
  • Caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, épaisseur de 3,175 mm (0,125 in)
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille de calibre 26S
  • La température de fonctionnement maximale est de 212°
  • 12 par paquet
Spécification
Type de produit Septum
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 0,635 cm
À utiliser avec (application) GC
Nbre de couches 3
Température (impériale) max. 392°F
Température (métrique) Max 200°C
Épaisseur (impériale) 0,15 in
Matériau Caoutchouc de silicone
Quantité 12/boîte