Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à connecteur Kel-F (Luer Lock)
Description
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL).La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po).Des longueurs et styles de pointes personnalisés sont disponibles.
Terminaisons pour seringues compatibles avec l’embase Kel-F
- Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 10 à 31
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 24 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,012 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,022 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,31 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,57 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Kel-F Aiguille de moyeu |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Afficher plus |