Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à connecteur Kel-F (Luer Lock)
Code produit 13436319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
17 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
28 G
Diamètre (impériale) interne:
0,005 in
0,007 in
0,01 in
0,012 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,042 in
0,046 in
0,062 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,014 in
0,018 in
0,022 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,057 in
0,062 in
0,064 in
Conditionnement:
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
13436319 14 G 0,062 in 0,062 in 6 pièces
11532325 21 G 0,02 in 0,032 in 6 pièces
10007552 22 G 0,016 in 0,028 in 6 pièces
11502325 16 G 0,046 in 0,064 in 6 pièces
11512325 17 G 0,042 in 0,057 in 6 pièces
11522325 20 G 0,02 in 0,035 in 6 pièces
10523515 23 G 0,013 in 0,025 in 6 pièces
10136117 25 G 0,01 in 0,01 in 6 pièces
10345432 24 G 0,012 in 0,022 in 6 pièces
11542325 28 G 0,007 in 0,014 in 6 pièces
10790165 22s G 0,005 in 0,028 in 6 pièces
11552315 26 G 0,01 in 0,018 in 6 pièces
11572315 26s G 0,005 in 0,018 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 13436319 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 90514
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kel-F Les aiguilles à moyeu (KF) peuvent être utilisées avec des seringues et des connecteurs Luer Tip (LT) et PTFE Luer Lock (TLL). La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL).La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po).Des longueurs et styles de pointes personnalisés sont disponibles.
Terminaisons pour seringues compatibles avec l’embase Kel-F
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 10 à 31
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 14 G
Diamètre (impériale) interne 0,062 in
Diamètre (impériale) externe 0,062 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Diamètre (métrique) externe 2,11 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Kel-F Aiguille de moyeu
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs à embout Luer et à verrouillage Luer en PTFE