Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase Kel-F (Luer-Lock)
Code produit 10363421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
25 G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Conique
Diamètre (impériale) interne:
0,005 in
0,01 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,033 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,018 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,05 in
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
10363421 22 G Aigu, biseauté, courbe 0,016 in 0,028 in -
11582275 20 G Aigu, biseauté, courbe 0,02 in 0,035 in 6 pièces
11592275 21 G Aigu, biseauté, courbe 0,02 in 0,032 in 6 pièces
11562275 18 G Aigu, biseauté, courbe 0,033 in 0,05 in 6 pièces
11502285 23 G Aigu, biseauté, courbe 0,013 in 0,025 in 6 pièces
15186764 23 G Aigu, biseauté, courbe 0,013 in 0,025 in 1 pièce
11522285 25 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,01 in 6 pièces
11532285 26 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,018 in 6 pièces
11582285 26s G Conique 0,005 in 0,018 in 6 pièces
10008340 22s G Conique 0,005 in 0,028 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10363421 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 90122
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kel-F Les aiguilles à moyeu (KF) peuvent être utilisées avec des seringues et des connecteurs Luer Tip (LT) et PTFE Luer Lock (TLL). La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Kel-F Terminaisons de seringue compatibles avec le hub
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. L'embout LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton. Kel-F aiguilles. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 31-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,016 in
Diamètre (impériale) externe 0,028 in
Diamètre (métrique) interne 0,41 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Kel-F Aiguille de moyeu
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs à embout Luer et à verrouillage Luer en PTFE