Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase Kel-F (Luer-Lock)
Description
Kel-F Terminaisons de seringue compatibles avec le hub
- Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. L'embout LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton. Kel-F aiguilles. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
- Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 31-10
Six aiguilles par boîte.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,01 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,018 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,45 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Kel-F Aiguille de moyeu |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Show More |