Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase Kel-F (Luer Lock)
Code produit 10318662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
Conditionnement:
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
10318662 16 G -
10135452 23 G 6 pièces
11540152 18 G 6 pièces
11550152 20 G 6 pièces
10245612 22 G 6 pièces
11570152 24 G 6 pièces
11590152 26 G 6 pièces
11500162 22s G 6 pièces
10217734 26s G 6 pièces
11580152 25 G 6 pièces
11560152 21 G 6 pièces
11530152 17 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10318662 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 774601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    196.42€ / 6 pièces
    Économisez 21.58€
    9% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Kel-F Les aiguilles à moyeu (KF) peuvent être utilisées avec des seringues et des connecteurs Luer Tip (LT) et PTFE Luer Lock (TLL). La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Kel-F Terminaisons de seringue compatibles avec le hub
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. L'embout LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton. Kel-F aiguilles. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Matériau Laiton nickelé (embase)
Calibre d’aiguille 16 G
Diamètre (impériale) interne 0,04 in
Diamètre (impériale) externe 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,19 mm
Diamètre (métrique) externe 1,65 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Kel-F Aiguille de moyeu
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs à embout Luer et à verrouillage Luer en PTFE