Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à embase en métal (Luer-Lock)
Description
Peuvent être utilisées avec des seringues TLL et des connecteurs LT ou TLL.
- Fabriqué en acier inoxydable 304
- La longueur standard d'une aiguille est de 51 mm (2 in).
- En conditionnement pratique en paquets de six
- Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
- Les aiguilles sont disponibles du calibre 10 au calibre 33.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,016 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,41 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille |
| Type de pointe d’aiguille | Arrondi |
| Show More |