Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à embase en métal (Luer-Lock)
Code produit 11507794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 g
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
33 G
Conditionnement:
6 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille unitSize
11507794 18 G -
11557794 26 G 6 pièces
11592315 14 G -
15990867 16 g -
11597784 17 G 6 pièces
11517794 20 G 6 pièces
15301530 19 G 6 pièces
11527794 21 G 6 pièces
11537794 23 G 6 pièces
10422172 22 G 6 pièces
11547794 24 G 6 pièces
10775944 25 G 6 pièces
11572325 33 G 6 pièces
11587794 26s G 6 pièces
10587833 22s G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11507794 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 91018
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peuvent être utilisées avec des seringues TLL et des connecteurs LT ou TLL.
  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • La longueur standard d'une aiguille est de 51 mm (2 in).
  • En conditionnement pratique en paquets de six
  • Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
  • Les aiguilles sont disponibles du calibre 10 au calibre 33.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 18 G
Diamètre (impériale) interne 0,033 in
Diamètre (impériale) externe 0,05 in
Diamètre (métrique) interne 0,84 mm
Diamètre (métrique) externe 1,27 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE