Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock)
Code produit 11567784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
19 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
27 G
31 G
Calibre 18
À utiliser avec (équipement):
Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE
Seringues et connecteurs LT et TLL
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille À utiliser avec (équipement) Autoclavable Conditionnement
11567784 19 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
11567774 Calibre 18 Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10237811 21 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10768541 22 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10798753 20 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10092312 23 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable -
11577784 24 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable -
11587784 25 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
11597774 27 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10010082 26 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 3 pièces
11587774 26 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
11502315 31 G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10571485 26s G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
10425461 22s G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 3 pièces
11527784 22s G Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE Autoclavable 6 pièces
11512285 24 G Seringues et connecteurs LT et TLL Non autoclavable -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11567784 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 90019
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
  • Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
    /li>
    Six aiguilles par boîte.
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable
    Calibre d’aiguille 19 G
    Diamètre (impériale) interne 0,027 in
    Diamètre (impériale) externe 0,042 in
    Diamètre (métrique) interne 0,69 mm
    Diamètre (métrique) externe 1 mm
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Aiguille de rechange
    Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe
    À utiliser avec (équipement) Seringues Luer-lock en PTFE et connecteurs Luer-tip ou Luer-lock en PTFE