Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock)
Description
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
- Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 21 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,02 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,032 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,51 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,82 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Aigu, biseauté, courbe |
| Afficher plus |