Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase en métal (Luer-Lock)
Code produit 10252765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
Conditionnement:
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille unitSize
10252765 18 G 6 pièces
11500092 20 G 6 pièces
11590082 21 G 6 pièces
10687445 26 G 6 pièces
10064664 22 G 6 pièces
11560082 25 G 6 pièces
11570082 24 G 6 pièces
11550082 22s G 6 pièces
10576665 26s G 6 pièces
11580082 23 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10252765 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 772910
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    /li>
    Six aiguilles par boîte.
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable
    Calibre d’aiguille 18 G
    Diamètre (impériale) interne 0,033 in
    Diamètre (impériale) externe 0,05 in
    Diamètre (métrique) interne 0,84 mm
    Diamètre (métrique) externe 1,27 mm
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Aiguille de rechange
    Type de pointe d’aiguille Pointe conique avec port latéral
    À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL