Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase en métal (Luer-Lock)
Description
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
Six aiguilles par boîte.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 20 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,023 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,035 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,91 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Pointe conique avec port latéral |
| Show More |