Learn More
Hamilton™ Pointes jetables de micropipettes
Description
- Pointes en PTFE jetables à utiliser avec une pipette à microseringue (13-684-112A)
- L’échantillon humidifie uniquement la pointe jetable en PTFE, empêchant ainsi toute contamination croisée de l’échantillon
- Le piston à ressort et les butées réglables garantissent une reproductibilité exceptionnelle
- La butée réglable permet le transfert d’échantillons de 0,2 à 3 μl
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 0,2 à 3 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Microseringue Modèle 701 |