Learn More
Hamilton™ Système de pipetage Microlab 300
Code produit 15130419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
±0,4 à ±7 %, ±0.15 to ±8%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision unitSize
15130419 ±0,4 à ±7 %, ±0.15 to ±8% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15130419 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6710001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Contrôleur, sonde manuelle à embout jetable, unité activée par seringue, vanne, tubulure de remplissage, système de gestion des câbles, cordon d’alimentation spécifique au pays, bloc d’alimentation et une seringue Hamilton Microlab 300 de 25 μl et une de 1,25 ml.
Système de pipetage guidé qui modifie considérablement le pipetage en laboratoire
Chaque élément fonctionne ensemble pour optimiser l’efficacité et la facilité d’utilisation tout en minimisant la durée, l’effort et les ressources consommées. Le système est doté d’un moteur pas-à-pas de précision à couple élevé qui offre une précision inégalée de manipulation des liquides grâce à une sonde à main unique qui couvre une plage de volumes de pipetage de 0,5 à 1000 μl – la première de son genre dans le domaine. La sonde manuelle utilise les embouts ClickSure™ uniques et écologiques d’Hamilton pour des performances utilisateur supérieures.
Fournit quatre avantages fondamentaux qui redéfinissent la bonne exécution des applications de pipetage dans les laboratoires actuels
  • Sécurité des procédures : Les méthodes reproductibles et à éxécution unique guident l’utilisateur dans les applications de pipetage traçables, tandis que les fichiers des journaux conformes à la norme 21 CFR partie 11, la protection par mot de passe et les fonctions de vérification de l’utilisateur assurent la gestion des laboratoires
  • Efficacité du processus : Les méthodes stockées et faciles à rappeler, l’accès en une seule main aux méthodes fréquemment utilisées et l’ajustement automatique du volume dans une seule sonde qui couvre l’ensemble de la gamme de volumes sont autant de fonctions qui permettent aux utilisateurs d’accélérer leur flux de travail
  • Ergonomie avancée : La sonde de pipette la plus légère du domaine, associée à une faible force d’installation et d’éjection des pointes et à un positionnement innovant des boutons constituent une solution complète pour minimiser les microtraumatismes musculaires et optimiser les performances quotidiennes
  • Classes de liquides : Les classes de liquides standard et personnalisables garantissent la précision du pipetage, quelles que soient les propriétés spécifiques des liquides
Spécifications du système
  • Voie fluide : Borosilicate, PTFE, CTFE, PFA, FEP
  • Type de communication : Série
  • Étalonnage : Testé en usine et traçable aux étalons NIST
  • Puissance nominale : 24 VCC, 2,5 A
  • Puissance requise : 100 à 240 V 1,5 A max 50-60 Hz
  • Dimensions : 6,5 x 7,0 x 14 po (165,1 x 177,8 x 355,6mm)
  • Poids : 6,5 lbs (2,9kg)
  • Taille de l’écran du contrôleur : 5,7 po (15 cm de diagonal)
  • Résolution de l’écran du contrôleur : 640 (H) x 480 (V) pixels
  • Mémoire programme : 2 GB
Informations sur la commande
Seringues, kit d’impression Microlab 300 et 600, ensemble de vannes, vis à oreilles, laveur en PTFE, ensemble de sondes à embout jetable, support de sonde à embout jetable, kit de tubulure de sonde manuelle à embout jetable, kit de joint torique de sonde à embout jetable, tubulure de remplissage Microlab 300 et 600, système de gestion des câbles, gestionnaire des câbles, vis à oreille de gestion des câbles, porte-accessoire, carte SD, embouts ClickSure, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation et alimentation Microlab 300 et 600 vendus séparément. Voir www.fishersci.com.
Certifications
Traçabilité NIST
Compliance
CE, CSA
Spécification
Précision ±0,4 à ±7 %, ±0.15 to ±8%
Type de produit Pipetter System
Certifications/Conformité NIST, CE, CSA
Volume (métrique) 0.5 to 1000 μL
Comprend Controller, disposable tip hand probe, syringe drive unit, valve, fill tubing, cable management system, country specific power cord, power supply, 25μL and 1.25mL Hamilton Microlab™ 300 syringe
Mise en mémoire des programmes 2GB
Volume (impérial) 0.0000169 to 0.033 oz.
Poids (impériale) 6.5 lb.
Poids (métrique) 2900 g
Alimentation électrique 100/240V 50/60Hz
Tension 100/240 V
Ampérage 1.5 A
Fréquence 50/60 Hz