Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
Code produit 11684133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modèle:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1725 BFP
1750 BFP
1 710 BFP
Amorçage sans bulle
Unit Size:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Modèle Unit Size
11684133 10 ml 1010 BFP 1 pièce
15142644 10 μl 1701 BFP 1 pièce
15122644 50 μl 1705 BFP 1 pièce
12638473 100 μl 1 710 BFP 1 pièce
15132644 25 μl 1702 BFP 1 pièce
15146862 25 μl 1702 BFP 1 pièce
12396239 250 μl 1725 BFP 1 pièce
13478496 500 μl 1750 BFP 1 pièce
12528126 1 ml 1001 BFP 1 pièce
13346319 2,5 ml 1002 BFP 1 pièce
15182644 50 ml Amorçage sans bulle 1 pièce
15192644 25 ml Amorçage sans bulle 1 pièce
12316249 5 ml 1005 BFP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11684133 Supplier Hamilton™ Supplier No. 5900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.25€
    239.06€ / 1 pièces
    Économisez 261.19€
    52% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Specifications
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille No Needle Included
Type de produit Gastight Syringe
Modèle 1010 BFP
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Microlab™ 600 distributeurs
Type de connexion Bubble Free Prime
Graduated Yes