Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
Code produit 12528126
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modèle:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1725 BFP
1750 BFP
1 710 BFP
Amorçage sans bulle
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle unitSize
12528126 1 ml 1001 BFP 1 pièce
15142644 10 μl 1701 BFP 1 pièce
15122644 50 μl 1705 BFP 1 pièce
12638473 100 μl 1 710 BFP 1 pièce
15132644 25 μl 1702 BFP 1 pièce
15146862 25 μl 1702 BFP 1 pièce
12396239 250 μl 1725 BFP 1 pièce
13478496 500 μl 1750 BFP 1 pièce
13346319 2,5 ml 1002 BFP 1 pièce
11684133 10 ml 1010 BFP 1 pièce
15182644 50 ml Amorçage sans bulle 1 pièce
15192644 25 ml Amorçage sans bulle 1 pièce
12316249 5 ml 1005 BFP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 12528126 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 5900035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
Modèle 1001 BFP
Volume (métrique) 1 ml
À utiliser avec (équipement) Microlab™ 600 distributeurs