Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
Spécification
| Modèle | 1 710 BFP |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Microlab™ 600 distributeurs |