Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modèle:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1725 BFP
1750 BFP
1 710 BFP
Amorçage sans bulle
Conditionnement:
1 pièce
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
Spécification
| Modèle | 1002 BFP |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs Microlab™ 600 |