Learn More
Hamilton™ Seringues GC 7001 de modèle Microliter™ et Gastight™ : Pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS
Code produit 12892073
Change view
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,18 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,64 mm
Packungsgröße:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure unitSize
12892073 26s G 0,13 mm 0,47 mm 1 pièce
10076564 23s G 0,18 mm 0,64 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12892073 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 80175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embout pour seringue
  • Embase moletée (KH) : ensemble aiguille / piston amovible, l’embase moletée est utilisée exclusivement sur les seringues de série 7000.
  • Type de pointe d’aiguille
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s
    Spezifikation
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 26s G
    Diamètre (impériale) interne 0,049 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 in
    Diamètre (impériale) externe 0,26 in
    Diamètre (métrique) interne 1,24 mm
    Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
    Longueur (impériale) 1,7 in
    Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
    Longueur (métrique) 43 mm
    Type de produit Seringue Microliter
    Pression max. 6 000 psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 155°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Modèle 7001
    Numéro de pointe d’aiguille AS
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Unité
    Volume (métrique) 1 μl
    Type de pointe d’aiguille Cône
    À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
    Type de connexion Amovible
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.