Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Modèle 75 pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC
Code produit 11547844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26s G
23s G
26s G
Modèle:
75 N (aiguille soudée)
75 RN (aiguille amovible)
Numéro de pointe d’aiguille:
2
AS
Quantité:
6 Paquets
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Modèle Numéro de pointe d’aiguille Quantité unitSize
11547844 23 à 26s G 75 N (aiguille soudée) AS Unité 1 pièce
10268910 23 à 26s G 75 RN (aiguille amovible) AS Unité 1 pièce
10196920 23 à 26s G 75 N (aiguille soudée) AS 6 Paquets 6 pièces
10116880 23s G 75 RN (aiguille amovible) AS Unité -
10190261 23s G 75 N (aiguille soudée) AS Unité -
10702392 26s G 75 N (aiguille soudée) AS Unité 1 pièce
10321001 26s G 75 N (aiguille soudée) AS 6 Paquets 6 pièces
10780652 23s G 75 N (aiguille soudée) AS 6 Paquets 6 pièces
10770034 23s G 75 N (aiguille soudée) 2 Unité 1 pièce
10522378 26s G 75 N (aiguille soudée) 2 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11547844 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 87993
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embouts pour seringues
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s ou 26s
  • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s, 23s-26s
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 23 à 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0133 à 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure de 0,64 à 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 à 0,0187 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,343 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure de 0,72 à 0,47 mm
Longueur (impériale) 1,7 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
Longueur (métrique) 43 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 75 N (aiguille soudée)
Numéro de pointe d’aiguille AS
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
Type de connexion Soudé