Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique 500 GC Clarus et système automatique Perkin Elmer Microliter™
Code produit 10518163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure:
0,0065 in
0,0183 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,018 in
0,025 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Conditionnement
10518163 0,0183 in 0,025 in 1 pièce
10733307 0,0065 in 0,018 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10518163 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 88035
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques de chromatographie en phase gazeuse (GC) Clarus 500 et le système automatique Perkin Elmer
  • Seringue Microliter avec piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçue pour l’échantillonnage de liquides. La seringue a un embout d’aiguille fixe (N). Disponible en 5 μl.
  • Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons
  • Embout : aiguille fixe (N)
Embout de seringue à aiguille fixe (N)
  • Pour les seringues à faible volume
  • Les aiguilles sont soudées dans le corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro
  • Le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille
  • Non autoclavable
  • Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Description Calibre 0,63
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0183 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,46 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,025 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,343 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,64 mm
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Longueur (métrique) 69,9 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 75 N
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) GC Autosystem PerkinElmer et Clarus 500
Type de connexion Soudé