Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Code produit 10345382
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Aiguille 23s, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguille 27G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 22, 23G et supérieur, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 22s, 25s et 28 à 30G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 24 à 26G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 26s et 31 à 33G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10345382 Aiguille 27G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 10 pièces
10464302 Aiguille 23s, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 1 pièce
11588853 Aiguilles 24 à 26G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 10 pièces
10612503 Aiguilles 26s et 31 à 33G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 10 pièces
10642003 Aiguilles 22s, 25s et 28 à 30G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 10 pièces
10427171 Aiguilles 22, 23G et supérieur, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10345382 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 18302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le nettoyage mécanique et désobstruer l’aiguille.
Fils en tungstène, mieux utilisés avec le concentrat de nettoyage d’aiguille Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Matériau Tungsten
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,78 cm
Type de produit Fil de nettoyage
À utiliser avec (équipement) Aiguille 27G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles