Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Description
Fils en tungstène, mieux utilisés avec le concentrat de nettoyage d’aiguille Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Spécification
| Matériau | Tungsten |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,78 cm |
| Type de produit | Fil de nettoyage |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles 22, 23G et supérieur, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles |