Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Description
- Peut être passé à travers l’aiguille pour éliminer les blocages
- Pour divers calibres d’aiguille
- Fournis par boîtes de 10
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Spécification
| Matériau | Tungsten |
| Diamètre (métrique) externe | 0,126 mm |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,78 cm |
| Type de produit | Fil de nettoyage |
| Conditionnement | 10/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles 22s, 25s et 28 à 30G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles |