Learn More
Hamilton™ Neuros Aiguilles de rechange pour Microliter/Gastight™ seringues
Code produit 13400899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
33 G
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
13400899 33 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13400899 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6546101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    245.86€ / 6 pièces
    Économisez 28.14€
    10% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Les aiguilles amovibles peuvent être utilisées avec certaines seringues à aiguille amovible (RN) Hamilton des séries 700 et 1700 Neuros
  • Pointe d’aiguille arrondie spécialement adaptée aux applications en neurosciences
  • Acier inoxydable 304
  • Jauge 33
  • Pointe émoussée (Style de pointe 3)
  • La longueur de l'aiguille exposée peut être ajustée par l'utilisateur de 0 à 20 mm.
  • Vendus par paquets de 6
Neuros Les aiguilles de rechange sont compatibles avec les seringues Hamilton des séries 700 et 1700 suivantes :
  • Seringue RN modèle 75 (14-824-651)
  • Seringue RN modèle 1701 (14-824-652)
  • Seringue RN modèle 1702 (14-824-653)
  • Seringue RN modèle 1705 (14-824-654)
  • Seringue RN modèle 1710 (14-824-655)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 33 G
Diamètre (impériale) interne 0,00015 in
Diamètre (impériale) externe 0,0003 in
Diamètre (métrique) interne 0,004 mm
Diamètre (métrique) externe 0,008 mm
À utiliser avec (application) Utilisée pour les applications en neurosciences et avec certaines seringues neuroscientifiques Hamilton à aiguille amovible des séries 700 et μ1700 de 0,79 L.
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Pointe arrondie / carrée amovible