Learn More
Hamilton™ Kits d’adaptation à la technologie Neuros pour seringues séries 700/1700 Neuros
Code produit 15142654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
33 G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
15142654 33 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15142654 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6546001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.45€
    382.95€ / 1 pièces
    Économisez 62.50€
    14% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Includes
Le kit comprend un adaptateur, deux manchons, une boîte de 6 aiguilles de calibre 33
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Informations sur la commande
  • Ce kit d’adaptateur est destiné aux seringues des séries de 700 et 1700 de Gilbert. La série Hampton 7000 Neuros Les seringues sont munies de Neuros et ne nécessitent pas de kit d’adaptateur.
  • Les aiguilles de remplacement sont disponibles en six packs (P/N Fisher : 14-815-905, P/N du fournisseur : 65461-01)
Spécification
Calibre d’aiguille 33 G
Comprend 1 adaptateur en verre borosilicaté, 2 manchons, boîte de 6 aiguilles de calibre 33
Type de produit Kit d’adaptateurs
À utiliser avec (équipement) Seringues Gastight, Microlitre ou Neuros série 700/1700