Learn More
Hamilton™ Distributeur à répétition PB600-1
Code produit 10707971
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microliter et seringues étanches aux gaz (μ25 L à 2,5 mL)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10707971 Microliter et seringues étanches aux gaz (μ25 L à 2,5 mL) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707971 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 83700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.58€
    243.60€ / 1 pièces
    Économisez 131.98€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Distributeur à répétition pour seringues Hamilton Company
  • Conçu pour la distribution homogène jusqu’à 50 fois d’un échantillon sur simple pression sur un bouton
  • Les distributeurs fonctionnent avec les seringues Microliter et Gastight de Hamilton Company dans des volumes compris entre 25 μl et 2,5 ml
Spécification
Type Distributeur à répétition
À utiliser avec (équipement) Microliter et seringues étanches aux gaz (μ25 L à 2,5 mL)