Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 10 um : acier inoxydable
Code produit 10686401
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,1 mm
10 mm
Granulométrie:
7 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
10686401 150 mm 4,1 mm 10 μm 1 pièce
10320851 250 mm 4,1 mm 10 μm 1 pièce
10646783 250 mm 4,1 mm 7 μm 1 pièce
11548104 250 mm 10 mm 10 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686401 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79425
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Alternative stable aux colonnes C8 ou C18
Large stabilité de pH
  • La stabilité du pH 1 au pH 13 permet l’analyse d’échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une gamme de pH étendue permet également de chromatographier les échantillons pendant l’ionisation.
  • Bonne récupération des échantillons
    • Comme la PRP-1 est entièrement fabriquée à partir de poly(styrène-divinylbenzène), aucun groupe silanol ne cause la perte des échantillons, ce qui renforce la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
  • Reproductibilité constante
    • Les colonnes en phase inverse PRP-1 sont idéales pour les applications exigeant une grande régularité de colonne à colonne et de lot à lot (assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, la PRP-1 n’a pas de revêtement de phase stationnaire.
  • Extrapolation facile des échantillons
    • Les colonnes sont disponibles préconditionnées et testées en plusieurs tailles, allant de l'échelle analytique à l'échelle semi-prép et préparative. Un matériau d'emballage homogène permet une extrapolation linéaire de la méthode.
  • Longue durée de vie (excellente durabilité)
    • Les colonnes PRP-1 sont conditionnées avec du poly(styrène-divinylbenzène). Ce support résiste à la pression jusqu’à 5 000 psi et est réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement (commun sur d’autres colonnes polymériques). Comme le support est entièrement polymérique sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne PRP-1 est plus longue que celle des colonnes C4, C8 ou C18.
    • Granulométrie : 10 μm
    • Diamètre interne des colonnes : 4,1, 4,6, 7 et 10 mm
    • Pré-colonnes analytiques et semi-préparatives
    Spécification
    Format de colonne Colonne analytique
    Diamètre (métrique) 4,1 mm
    Débit 1,0 ml/min
    Longueur (métrique) 150 mm
    Pression max. 5000 psi (345 bar)
    Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
    Granulométrie 10 μm
    pH 1 à 13
    Porosité 100 Å
    Température 5°C à 85°C
    Type d’USP L21
    Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Type de colonne Phase inverse
    Phase Phase inverse
    Matériau Acier inoxydable
    Type Colonne