Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP-1, granulométrie de 5 um
Beschreibung
Large stabilité de pH
- La stabilité du pH 1 au pH 13 permet l’analyse d’échantillons à pH élevé (8-13) sans risque de dégradation de la colonne ou de perte d’efficacité. Une gamme de pH étendue permet également de chromatographier les échantillons pendant l’ionisation.
- Comme la PRP-1 est entièrement fabriquée à partir de poly(styrène-divinylbenzène), aucun groupe silanol ne cause la perte des échantillons, ce qui renforce la récupération et la quantification des échantillons labiles et réactifs.
- Les colonnes en phase inverse PRP-1 sont idéales pour les applications exigeant une grande régularité de colonne à colonne et de lot à lot (assurance qualité, essais cliniques). Contrairement aux colonnes C8 ou C18, la PRP-1 n’a pas de revêtement de phase stationnaire.
- Les colonnes sont disponibles préconditionnées et testées en plusieurs tailles, allant de l'échelle analytique à l'échelle semi-prép et préparative. Un matériau d'emballage homogène permet une extrapolation linéaire de la méthode.
- Les colonnes PRP-1 sont conditionnées avec du poly(styrène-divinylbenzène). Ce support résiste à la pression jusqu’à 5 000 psi et est réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement (commun sur d’autres colonnes polymériques). Comme le support est entièrement polymérique sans silice à détériorer, la durée de vie de la colonne PRP-1 est plus longue que celle des colonnes C4, C8 ou C18.
- Diamètre interne des colonnes : 4,1 et 4,6 mm
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques
Spezifikation
Spezifikation
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,1 mm |
| Épaisseur du film | 5 μm |
| À utiliser avec | Composés organiques, produits pharmaceutiques, stéroïdes, acides nucléiques, vitamines, herbicides |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 13 |
| Porosité | 100 Å |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?