Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP™-C18 : acier inoxydable
Code produit 15390736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
15390736 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
15122828 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
15365074 150 mm 2,1 mm 5 μm 3 pièces
15330746 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
15345074 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
15355074 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15390736 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79672
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée de la colonne dans presque toute phase mobile ou pH
La phase stationnaire rigide a une excellente stabilité mécanique et thermique, ne souffre pas de rétrécissement ni de gonflement et est complètement inerte à la plupart des conditions couramment rencontrées dans la chromatographie en phase inverse.
Avantages& Caractéristiques
  • Stabilité de pH 1 à 14
  • Stabilité thermique au-dessus de 100 °C
  • Liaison unique de C18 à un support polymère
  • Applications LC/MS, ADN synthétisé et petites molécules
  • Excellente durabilité (stable à toute concentration d’eau ou de solvant organique)
  • Dimensions personnalisées disponibles
  • Précolonnes analytiques et semi-préparatives/préparatives disponibles
La colonne Hamilton PRP-C18 est une colonne durable et efficace pour la HPLC à usage général et est particulièrement bien adaptée aux applications spécialisées dans les secteurs clinique, pharmaceutique, environnemental, alimentaire, médico-légal et des sciences de la vie.
Avantages des colonnes à phase inverse polymériques PRP-C18 :
Reproductibilité Les
colonnes à phase inverse Hamilton PRP-C18 sont idéales pour les applications qui nécessitent un degré élevé de cohérence d’une colonne à l’autre et d’un lot à l’autre (par exemple, assurance qualité, essais cliniques). En raison de la liaison polymère unique du C18 au support PS-DVB, les colonnes PRP-C18 conservent plus longtemps leurs caractéristiques de performances que de nombreuses colonnes de silice C8 ou C18 traditionnelles. Alors que de nombreux fabricants de colonnes dépendent d'autres sources pour leur support de silice brut, Hamilton fabrique son support PRP-C18, assurant ainsi un approvisionnement constant en colonnes PRP-C18.
Longue durée de vie (excellente durabilité)
La colonne Hamilton PRP-C18 est une nouvelle colonne conçue pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée dans presque toutes les phases mobiles ou à tous les pH. La phase stationnaire rigide présente une excellente stabilité mécanique et thermique (> 100 °C), est stable à la pression jusqu'à 5 000 psi, est hautement réticulé pour éviter le rétrécissement ou le gonflement (courants dans d'autres colonnes polymères) et est totalement inerte à la plupart des conditions couramment rencontrées en chromatographie en phase inverse. La PRP-C18 démontre la stabilité du pH même après une exposition prolongée au NaOH concentré (1 molaire) et au H2SO4 sans détérioration mesurable des performances, la restauration des performances d’origine est facilement réalisable là où elle n’est pas possible avec les colonnes HPLC traditionnelles. Les colonnes PRP-C18 durent 3 à 4 fois plus longtemps que les colonnes à base de silice dans la plupart des conditions en raison de la durabilité chimique du support de base.
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Épaisseur du film 5 μm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Température 5°C à 85°C
Type d’USP L21
Phase stationnaire PRP-C18
Matériau de remplissage Polymère
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Colonne