Learn More
Hamilton™ Cartouches de rechange pour cartouche de protection série PRP™
Code produit 10696401
Change view
Click to view available options
Adsorbant:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diamètre (métrique) interne:
2,0 mm
4 mm
À utiliser avec (équipement):
Colonne HPLC Hypersil™
Colonne d’analyse des acides organiques
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Diamètre (métrique) interne À utiliser avec (équipement) unitSize
10696401 PRP-1 2,0 mm Colonne HPLC Hypersil™ -
10686591 PRP-X100 4 mm Colonne HPLC Hypersil™ 5 pièces
10665461 PRP-X200 2,0 mm Colonne d’analyse des acides organiques 5 pièces
11523294 C18 2,0 mm Colonne d’analyse des acides organiques 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10696401 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79445
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartouches de rechange pour PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Cartouches de rechange en acier inox ou PEEK.
Spécification
pH 1 à 13
Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 25 mm
Pression max. 5 000 psi
Diamètre (métrique) interne 2,0 mm
À utiliser avec (équipement) Colonne HPLC Hypersil™
Matériau Acier inox 316
Adsorbant PRP-1