Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC d’échange d’anions PRP-X100 : Acier inoxydable
Code produit 10676591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4,1 mm
Granulométrie:
10 μm
12 à 20 μm
5 μm
Débit:
1 ml/min
2,5 ml/min
2 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Débit Conditionnement
10676591 250 mm 4,1 mm 10 μm 2 ml/min 1 pièce
10722382 100 mm 4,1 mm 10 μm 4 ml/min 1 pièce
11563514 150 mm 2,1 mm 10 μm 1 ml/min 1 pièce
10451221 150 mm 4,1 mm 10 μm 2,5 ml/min 1 pièce
11577904 100 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min 1 pièce
10753797 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 ml/min 1 pièce
11597904 50 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min 1 pièce
12366509 150 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min 1 pièce
11523534 250 mm 2,1 mm 10 μm 8 ml/min 1 pièce
11528164 250 mm 2,1 mm 12 à 20 μm 8 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10676591 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79433
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des anions inorganiques et organiques de 10 à 500 ppm
Détermination facile des ions
  • Les colonnes de chromatographie d’échange d’ions PRP-X100 permettent de séparer facilement les ions inorganiques. Ces colonnes peuvent être utilisées avec les chromatographes d’échange d’ions ou HPLC existants pour déterminer facilement les anions dans presque n’importe quelle matrice d’échantillon y compris l’air, l’eau et les sols.
Mieux que les méthodes chimiques humides
  • La chromatographie d’échange d’ions réduit considérablement le prétraitement des échantillons et améliore la précision des résultats lors de l’utilisation de méthodes colorimétriques ou chimiques humides
Haute sensibilité
  • À utiliser pour séparer les ions à des concentrations de 1 ppm à 1 000 ppm sans suppression ou pour élaborer des techniques de préconcentration
Longue durée de vie de la colonne
  • Le support polymérique hautement inerte résiste aux attaques chimiques des solvants organiques et tampons aqueux (0-100 % aqueux ou organiques ; pH 1 à 13), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la colonne. Si les performances de la colonne se détériorent (élargissement des pics et perte de symétrie), le protocole de régénération rétablit généralement l’état d’origine de la chromatographie.
Analysez les anions difficiles comme les plus courants
  • Séparez facilement les anions difficiles tels que le cyanure, le borate et le silicate à un pH élevé (11,5). Le conditionnement polymérique est stable du pH 1 au pH 13, de sorte qu’une seule colonne peut être utilisée pour l’analyse des anions difficiles comme des anions plus courants.
Détection facile et éluants courants
  • La détection de la conductivité fonctionne par la mesure de la conductance accrue des ions d’échantillons d’élution par rapport à la conductance du fond
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,1 mm
Débit 2 ml/min
À utiliser avec Analyse du fluorure, du carbonate, du chlorure, du nitrite, du bromure, du nitrate, du phosphate, du sulfate et d’autres ions
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 10 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Température 5°C à 60°C
Type d’USP L47
Phase stationnaire PRP-X100
Matériau de remplissage PSDVB/Triméthylammonium
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Colonne