Learn More
Hamilton™ Kit de cartouche de protection PRP™-X100
Code produit 10220773
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PEEK
Capacité de colonne:
57 μl
80 μl
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Capacité de colonne Longueur (métrique) unitSize
10220773 Acier inoxydable 80 μl 20 mm 1 pièce
10073204 PEEK 57 μl 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10220773 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pré-colonnes en acier inox et PEEK vous aident à protéger votre investissement
  • Les pré-colonnes éliminent les contaminants particulaires et les composés hautement adsorbants des échantillons
  • Le remplacement modulaire et le changement de cartouche sont faciles et ne nécessitent pas d’outils
  • Les supports sont disponibles en acier inox et en PEEK. Ces deux conceptions sont optimisées pour réduire le volume mort et empêcher tout élargissement supplémentaire des bandes des colonnes
  • Les supports pour cartouches sont réutilisables indéfiniment
Le kit contient 1 support et 2 cartouches
Utilisation conseillée avec pratiquement tous les solvants, à l’exception des concentrations élevées de chlorure de sodium.
Spécification
Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Pression max. 5 000 psi
Capacité de colonne 80 μl
Diamètre (métrique) interne 2,3 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pratiquement tous les solvants sauf les concentrations élevées de chlorure de sodium