Learn More
Hamilton™ Tubulure en PTFE adaptée au raccord Luer-Lock femelle
Code produit 10770145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
10770145 20 G 1 pièce
11573084 15 G -
11503094 18 G 1 pièce
10642503 19 G 1 pièce
11543094 24 G 1 pièce
11533094 22 G 1 pièce
11563094 28 G 1 pièce
10332932 30 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10770145 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 90620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.59€
    60.05€ / 1 pièces
    Économisez 35.54€
    37% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Connectez-les à une seringue ou à un autre composant
  • En PTFE
  • Un raccord Luer femelle à l’extrémité
  • La tubulure a une longueur de 12 in
Spécification
Type Ensemble de tubulures
Longueur (impériale) 12 po
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 30,48 cm
À utiliser avec (application) Connectez-les à une seringue ou à un autre composant
Calibre d’aiguille 20 G