Learn More
Hamilton™ Colonne HPLC Hamilton™ RCX™ RCX-10 Échange d’ions, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm
Code produit 10329622
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10329622 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329622 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79388
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Conditionnement d’échange d’anions polymériques pour la séparation isocratique ou gradiente des glucides
  • Stabilité du pH de 1 à 13
  • Séparation isocratique des mono et disaccharides
  • Séparation des gradients d’oligomères jusqu’à DP8
  • Compatible avec les détecteurs PAD, de conductivité et RI
Caractéristiques du produit
  • Granulométrie : 7 μm
  • Deux diamètres internes de colonne : 4,1 et 4,6 mm
  • Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
  • Pré-colonnes de protection en acier inox et PEEK
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Séparation isocratique ou gradient des glucides
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
Granulométrie 7 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Température 5°C à 60°C
Type d’USP L47
Phase stationnaire RCX-10
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Type Colonne