Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Code produit 10152642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
10152642 22 G Arrondi 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10291733 26s G Cône 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
10708494 26 G Cône 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10284302 22 G Cône 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10622804 22 G Aigu, biseauté, courbe 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10274702 22s G Cône 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
10323811 22s G Aigu, biseauté, courbe 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11557704 22s G Arrondi 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11520142 33 G Arrondi 0,004 in 0,008 in 6 pièces
10225142 26s G Arrondi 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
10788731 26s G Aigu, biseauté, courbe 0,0051 in 0,019 in 6 pièces
11547704 26 G Arrondi 0,01 in 0,01 in 6 pièces
11503234 26 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10616264 30 G Arrondi 0,0063 in 0,012 in 6 pièces
11510142 32 G Arrondi 0,004 in 0,0094 in 6 pièces
10183352 31 G Arrondi 0,005 in 0,01 in 6 pièces
11500142 28 G Arrondi 0,007 in 0,014 in 6 pièces
10281293 27 G Arrondi 0,0051 in 0,016 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10152642 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 777002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.65€
    72.83€ / 6 pièces
    Économisez 7.82€
    9% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 100 μl ou moins.
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,016 in
Diamètre (impériale) externe 0,028 in
Diamètre (métrique) interne 0,41 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
À utiliser avec (application) Minimise le risque d’obstruction des aiguilles
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.