Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Code produit 10788731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
10788731 26s G Aigu, biseauté, courbe 0,0051 in 0,019 in 6 pièces
10291733 26s G Cône 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
10708494 26 G Cône 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10284302 22 G Cône 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10622804 22 G Aigu, biseauté, courbe 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10274702 22s G Cône 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
10323811 22s G Aigu, biseauté, courbe 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11557704 22s G Arrondi 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11520142 33 G Arrondi 0,004 in 0,008 in 6 pièces
10152642 22 G Arrondi 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10225142 26s G Arrondi 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
11547704 26 G Arrondi 0,01 in 0,01 in 6 pièces
11503234 26 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10616264 30 G Arrondi 0,0063 in 0,012 in 6 pièces
11510142 32 G Arrondi 0,004 in 0,0094 in 6 pièces
10183352 31 G Arrondi 0,005 in 0,01 in 6 pièces
11500142 28 G Arrondi 0,007 in 0,014 in 6 pièces
10281293 27 G Arrondi 0,0051 in 0,016 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10788731 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775802
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-10-2026
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 100 μl ou moins.
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,0051 in
Diamètre (impériale) externe 0,019 in
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
À utiliser avec (application) Idéales lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe