Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Description
- La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
- Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (embase) |
| Calibre d’aiguille | 33 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,004 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,008 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,21 mm |
| À utiliser avec (application) | Minimise le risque d’obstruction des aiguilles |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de seringue de rechange |
| Show More |