Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Accessoires pour seringues de chromatographie
- Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Code produit 11557704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
18 product options available for selection
| Code produit | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11557704 | 22s G | Arrondi | 0,0059 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 10291733 | 26s G | Cône | 0,0051 in | 0,018 in | 6 pièces |
| 10708494 | 26 G | Cône | 0,01 in | 0,018 in | 6 pièces |
| 10284302 | 22 G | Cône | 0,016 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 10622804 | 22 G | Aigu, biseauté, courbe | 0,016 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 10274702 | 22s G | Cône | 0,0059 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 10323811 | 22s G | Aigu, biseauté, courbe | 0,0059 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 11520142 | 33 G | Arrondi | 0,004 in | 0,008 in | 6 pièces |
| 10152642 | 22 G | Arrondi | 0,016 in | 0,028 in | 6 pièces |
| 10225142 | 26s G | Arrondi | 0,0051 in | 0,018 in | 6 pièces |
| 10788731 | 26s G | Aigu, biseauté, courbe | 0,0051 in | 0,019 in | 6 pièces |
| 11547704 | 26 G | Arrondi | 0,01 in | 0,01 in | 6 pièces |
| 11503234 | 26 G | Aigu, biseauté, courbe | 0,01 in | 0,018 in | 6 pièces |
| 10616264 | 30 G | Arrondi | 0,0063 in | 0,012 in | 6 pièces |
| 11510142 | 32 G | Arrondi | 0,004 in | 0,0094 in | 6 pièces |
| 10183352 | 31 G | Arrondi | 0,005 in | 0,01 in | 6 pièces |
| 11500142 | 28 G | Arrondi | 0,007 in | 0,014 in | 6 pièces |
| 10281293 | 27 G | Arrondi | 0,0051 in | 0,016 in | 6 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11557704
Fournisseur
Hamilton™
Code fournisseur
777001
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
- Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (embase) |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,0059 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
| À utiliser avec (application) | Minimise le risque d’obstruction des aiguilles |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de seringue de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Arrondi |
| Afficher plus Afficher moins |