Learn More
Hamilton™ Support de pré-colonne en acier inoxydable
Description
- Protège les colonnes HPLC analytiques
- Élimine les contaminants particulaires et les composés hautement adsorptifs des échantillons, prolongeant ainsi la durée de vie des colonnes analytiques
- Le remplacement modulaire et le changement de cartouche sont faciles et ne nécessitent pas d’outils
- Disponibles en acier inoxydable et PEEK, ils sont optimisés pour réduire le volume mort et empêcher l’élargissement supplémentaire de la bande de colonnes
- Les supports sont réutilisables indéfiniment
- Pré-colonnes pour colonnes HPLC en acier inoxydable : Recommandées pour une utilisation avec pratiquement tous les solvants sauf les concentrations élevées de chlorure de sodium
- Pré-colonnes pour colonnes HPLC en PEEK : Recommandées pour une utilisation avec pratiquement tous les solvants sauf l’acide nitrique concentré, l’acide sulfurique, le tétrahydrofurane ou le diméthylsulfoxyde
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Granulométrie | Conditionnement polymérique de 12 à 20 μm, 10 μ m pour le conditionnement de la silice |
| Porosité | 2 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Pratiquement tous les solvants sauf les concentrations élevées de chlorure de sodium |
| Type de produit | Ensemble de support |